material
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Quality Level
규정 준수
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
무균
non-sterile
멸균 적합성
autoclavable compatible
제품 라인
Opticap® XL 4
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Opticap®
파라미터
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
기술
prefiltration: suitable
길이
19.6 cm (7.7 in.)
카트리지 공칭 길이
4 in. (10 cm)
직경
12.5 cm (4.9 in.)
여과 면적
0.2 m2
입구 연결 직경
3/4 in.
입구에서 출구 너비(W)
19.6 cm (7.7 in.)
출구 연결 직경
3/4 in.
불순물
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
중량 추출물
≤25 mg/capsule
기질
Milligard®
공극 크기
0.2 μm nominal pore size
0.2 μm pore size
입력
sample type liquid
피팅
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특징 및 장점
포장
기타 정보
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
규격
제조 메모
3 autoclave cycles of 30 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
분석 메모
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3