제품명
n-Hexane 95%, OmniSolv®
vapor density
~3 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
OmniSolv®
분석
≥95.0% (n-hexane basis)
양식
liquid
autoignition temp.
453 °F
expl. lim.
7.7 %
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
불순물
≤0.01% Water (H2O)
≤3 μg/L Capillary FID responsive substances (as decane)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
증발 잔류물
≤1 ppm
색상
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
전이 온도
flash point -22 °C
solubility
0.0095 g/L
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤195 nm
UV 흡수
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.20
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.005
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
제조 메모
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-7.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-22 °C - closed cup