주요 문서
EZABNZ-180K
Millipore
Advanced Benzonase ELISA
동의어(들):
Endonuclease from Serratia marcescens, ELISA for the detection of Endonuclease A from Serriatta marcescens
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
효소 위원회 번호:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161503
NACRES:
NA.84
생물학적 소스
Serratia marcescens
Quality Level
설명
96 well
파라미터
50 μL
assay range
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 15.6-1000 pg/mL
inter-assay cv: <15%
기술
ELISA: suitable
입력
cell culture supernatant
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
ELISA for the specific detection of Benzonase® Nuclease (Endonuclease A from S.marcescens).
애플리케이션
96 stripwell formatt ELISA
Used for the removal of nucleic acid from protein samples.
생화학적/생리학적 작용
Digests native or heat-denatured DNA and RNA.
특징 및 장점
Detects Benzonase® Nuclease using a pair of specifc monoclonal antibodies in a capture ELISA formatt. Results are determined spectrophotometrically using a Benzonase® standard curve. The assay range is 15.6-1000pg ml, with an LLOQ of 15.6pg (%CV/%Recovery <20%).
법적 정보
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany