주요 문서
29604-U
Hamilton® syringe for CTC GC PAL
701N, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga, needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
cone tip stainless steel needle
니들 크기
23s-26s ga
특징
needle type N (cemented needle)
point style 1
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 203362
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
10 μL
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3