주요 문서
28614-U
Hamilton® 701N syringe
701N (Slimline), volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
bevel tip stainless steel (point style 2)
니들 크기
26s ga (bevel tip)
특징
Microliter
Syringe, Fixed Needle
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 203072
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
10 μL
호환성
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)