material
Microliter syringe
Grade
for chromatography
특징
autoclavable: no
model 701 N, cemented needle
제조업체/상표
Hamilton
파라미터
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
2000 psig pressure
니들 I.D. × O.D.
0.13 mm × 0.483 mm
니들 게이지
26s
용적 × 길이
10 μL × 50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
S-Line syringes deliver exceptional performance for everyday use in HPLC autosampler injections at a great value. The C-Line syringe minimizes the potential for bent needles with a keyed flange design. X-Type syringes are designed for sensitive LC samples (i.e. proteins, peptides, phospholipids, smaller amines, etc.) with a specially coated needle and inner syringe barrel to minimize sample adsorption.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.