주요 문서
EX0564
Supelco
Ethylene glycol
동의어(들):
Ethylene Glycol, 1,2-Ethanediol, 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H6O2
CAS Number:
Molecular Weight:
62.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
EC 인덱스 번호:
203-473-3
bp:
197.6 °C/1013 hPa
vapor pressure:
0.053 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
0.053 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
불순물
≤0.2% Water (H2O)
색상
APHA: ≤10
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
197.6 °C/1013 hPa
mp
-14--10 °C
전이 온도
flash point 111 °C
solubility
1000 g/L
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.2% max
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Kidney
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
239.0 °F - open cup
Flash Point (°C)
115 °C - open cup