EX0182
Diethyl ether
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, gas chromatography (GC), HPLC, OmniSolv®
동의어(들):
Diethyl ether, Diethyl Ether, Ether, Diethyl Ether, Et2O, Ethoxyethane, Ether, Ethyl ether
About This Item
추천 제품
제품명
Ethyl Ether, OmniSolv®
vapor density
2.6 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
587 hPa ( 20 °C)
제품 라인
OmniSolv®
분석
≥99.9% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
320 °F
유통기한
12 mo. (from manufacture date)
expl. lim.
36.5 %
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
불순물
≤0.030% Water (H2O)
≤1 ppm Peroxide (as H2O2) (at time of packaging)
증발 잔류물
≤1.0 ppm
색상
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
전이 온도
flash point -40 °C
solubility
69 g/L
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤212 nm
UV 흡수
λ: 212 nm Amax: ≤1.000
λ: 250 nm Amax: ≤0.080
λ: 275 nm Amax: ≤0.010
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
배송 상태
ambient
저장 온도
2-25°C
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Unstabilized/Expiration Dated
분석 메모
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-40 °C - closed cup