주요 문서
DX0837
Supelco
Dichloromethane
OmniSolv® HR-GC
동의어(들):
Methylene Chloride, Methylene chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CH2Cl2
CAS Number:
Molecular Weight:
84.93
Beilstein:
1730800
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
200-838-9
분석:
≥99.9% (GC)
기술:
gas chromatography (GC): suitable
bp:
39.8-40 °C (lit.)
vapor pressure:
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
제품 라인
OmniSolv®
분석
≥99.9% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
1223 °F
expl. lim.
22 %
기술
gas chromatography (GC): suitable
불순물
≤0.01% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
증발 잔류물
≤1 ppm
색상
APHA: ≤5
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
OmniSolv® HR-GC
Stabilized with an alkene.
분석 메모
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.9% minCap. ECD responsive substances as PCNB (peak)2ng/L maxCap. ECD responsive substances as PCNB (total)20ng/L maxCap. FID responsive substances as decane (peak)1µg/L maxCap. FID responsive substances as decane (total)10µg/L maxColor (APHA)5 maxEvaporation residue1ppm maxFree halogensPasses testTitrable acid0.2µeq/g maxWater (H2O)0.01% max
Evaporation Number: 1.9
법적 정보
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash