Key Documents
CX0855
Supelco
Chlorobenzene
Meets ACS Specifications GR ACS
동의어(들):
Chlorobenzene, Monochlorobenzene,Phenylchloride, Benzene Chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
112.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
203-628-5
vapor pressure
12 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.5% (GC)
형태
liquid
불순물
≤0.004 meq/g Titrable acid
증발 잔류물
≤20 ppm
색상
APHA: ≤30
pH
7 (20 °C)
bp
132 °C/1013 hPa
mp
-45 °C
전이 온도
flash point 27 °C
solubility
0.207 g/L
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Meets ACS Specifications GR ACS
분석 메모
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 30 max
Evaporation residue: 20ppm max
Form: Clear liquid
Titrable acid: 0.004meq/g max
픽토그램
FlameExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
80.6 °F
Flash Point (°C)
27 °C