material
white polystyrene
무균
sterile
제조업체/상표
Corning 4878
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The Transtar is a portable, autoclavable liquid handling system designed for use with 96 well plates, A sterile 96 tip disposable cartridge, which loads into the Transtar system, enables liquids to be aspirated, transferred and dispensed over a volume range of 25 - 200 μL in 5 μL increments, Transtar accuracy us rated at 5% at all volume levels.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
TRANSTAR-96 is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객