AB9094-I
Anti-Sodium Pump Subunit alpha-2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-2, Na(+)/K(+) ATPase alpha-2 subunit, Na(+)/K(+) ATPase alpha(+) subunit, Sodium pump subunit alpha-2, Sodium Pump Subunit alpha-2, Anti-Sodium Pump (Na+ pump (Na+-K+-ATPase)) α 2 Isoform, Sodium/po
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
mouse, rat, human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
기술
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ATP1A2(477)
rat ... Atp1A2(24212)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Immunoprecipitation Analysis (IP): 10 ug from a representative lot immunoprecipitated Sodium Pump Subunit alpha-2 in 500 µg of rat brain tissue lysate.
Neuroscience
Developmental Signaling
품질
Western Blotting Analysis: A 1:4,000 dilution of this antibody detected Sodium Pump Subunit alpha-2 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
표적 설명
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable