주요 문서
965535
Supelco
Polypropylene adapter for EXTRAN canisters
compatible with 10L and 25L canisters
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122409
NACRES:
NB.51
제품명
Adapter composed of PP, for use with 10 and 25 L EXTRAN® canister
호환성
for use with 10 and 25 L EXTRAN® canister
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
일반 설명
for 10 l and 25 l EXTRAN canister
법적 정보
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany