주요 문서
90360-M
Millipore
Wash Solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106200
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
57.2 °F
Flash Point (°C)
14 °C