일반 설명
A GenElute™ kit component used for cell lysis.
제조 메모
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
법적 정보
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
샘플 준비
제품 번호
설명
가격
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable