주요 문서
8.44002
Sigma-Aldrich
Dimethylsuccinate
for synthesis
동의어(들):
Dimethylsuccinate, Succinic acid dimethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
146.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
203-419-9
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.2 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
autoignition temp.
365 °C
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-8.5 % (v/v)
bp
196 °C/1013 hPa
mp
18-19 °C
전이 온도
flash point 94 °C
solubility
75 g/L
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
for synthesis
애플리케이션
Dimethylsuccinate for synthesis. CAS 106-65-0, molar mass 146.14 g/mol.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
201.2 °F
Flash Point (°C)
94 °C