Key Documents
8.43858
Sigma-Aldrich
Rubidium carbonate
for synthesis
동의어(들):
Rubidium carbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CO3Rb2
CAS Number:
Molecular Weight:
230.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
209-530-9
Quality Level
형태
powder
효능
2625 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
837 °C
solubility
4500 g/L
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/CH2O3.2Rb/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
분석 메모
Assay: ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable