주요 문서
8.43847
Sigma-Aldrich
2′-Methylacetoacetanilide
for synthesis
동의어(들):
2′-Methylacetoacetanilide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
191.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
EC 인덱스 번호:
202-267-0
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
효능
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
103-106 °C
전이 온도
flash point 143 °C
density
1.30 g/cm3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(c1c(cccc1)C)C(=O)CC(=O)C
InChI
1S/C11H13NO2/c1-8-5-3-4-6-10(8)12-11(14)7-9(2)13/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,12,14)
InChI key
TVZIWRMELPWPPR-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 103 °C
- upper value: ≤ 106 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
289.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
143 °C - closed cup