Key Documents
8.42141
Sigma-Aldrich
1,5-Dichloropentane
for synthesis
동의어(들):
1,5-Dichloropentane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10Cl2
CAS Number:
Molecular Weight:
141.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
211-053-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1.5 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
bp
180 °C/1013 hPa
mp
-72 °C
전이 온도
flash point 26 °C
solubility
0.125 g/L
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
InChI key
LBKDGROORAKTLC-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.098 - 1.103
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
78.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
26 °C - closed cup