주요 문서
8.41818
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-butanol
for synthesis
동의어(들):
4-Amino-1-butanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H11NO
CAS Number:
Molecular Weight:
89.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
236-364-4
양식:
liquid
분석:
≥98.0% (GC)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
bp
206 °C/1013 hPa
mp
16-18 °C
전이 온도
flash point 107 °C
density
0.962 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2/p+1
InChI key
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-O
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.965
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
104 °C - closed cup