주요 문서
8.41753
Sigma-Aldrich
1-Heptanethiol
for synthesis
동의어(들):
1-Heptanethiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H16S
CAS Number:
Molecular Weight:
132.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352105
EC 인덱스 번호:
216-678-8
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1.5 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
expl. lim.
0.9 % (v/v)
bp
173-175 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
전이 온도
flash point 46 °C
solubility
0.009 g/L
density
0.844 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
SCCCCCCC
InChI
1S/C7H16S/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
VPIAKHNXCOTPAY-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.842 - 0.846
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
105.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
41 °C - closed cup