Key Documents
8.41264
Sigma-Aldrich
Triisopropyl borate
for synthesis
동의어(들):
Triisopropyl borate, Boric acid triisopropyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H21BO3
CAS Number:
Molecular Weight:
188.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
226-529-9
NACRES:
NA.22
vapor pressure
75 hPa ( 100 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
형태
liquid
bp
139-141 °C/1013 hPa
mp
-59 °C
전이 온도
flash point 25.5 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C9H21BO3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
InChI key
NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.821
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
62.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
17 °C - closed cup