주요 문서
8.41156
Sigma-Aldrich
6-Azauracil
for synthesis
동의어(들):
6-Azauracil, 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H3N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
113.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
207-318-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (acidimetric)
양식
powder
mp
274-275 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[nH]1nc[c]([nH][c]1=O)=O
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-2-1-4-6-3(8)5-2/h1H,(H2,5,6,7,8)
InChI key
SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 275 °C
Melting range (upper value): ≤ 280 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable