주요 문서
8.41139
Sigma-Aldrich
3-Fluorophthalic acid
for synthesis
동의어(들):
3-Fluorophthalic acid, 3-Fluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H5FO4
CAS Number:
Molecular Weight:
184.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
216-433-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (acidimetric)
양식
powder
mp
158-161 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H5FO4/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)/p-2
InChI key
BBCQSMSCEJBIRD-UHFFFAOYSA-L
관련 카테고리
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 161 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable