주요 문서
8.41133
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzyl alcohol
for synthesis
동의어(들):
3,4-Dichlorobenzyl alcohol, 3,4-Dichloro-1-(hydroxymethyl)-benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6Cl2O
CAS Number:
Molecular Weight:
177.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
217-299-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
solid
bp
148-151 °C
mp
38-39 °C
전이 온도
flash point >110 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChI key
FVJIUQSKXOYFKG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 36 °C
Melting range (upper value): ≤ 39 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 113 °C - closed cup