주요 문서
8.41109
Sigma-Aldrich
2,2′-Dipyridyl disulfide
for synthesis
동의어(들):
2,2′-Dipyridyl disulfide, 2,2′-Dithiodipyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8N2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
220.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352113
EC 인덱스 번호:
218-343-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
powder
autoignition temp.
340 °C
mp
57-61 °C
전이 온도
flash point 210 °C
solubility
5 g/L
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
InChI key
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3