주요 문서
8.41089
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-buten-2-ol
for synthesis
동의어(들):
2-Methyl-3-buten-2-ol, Dimethyl vinyl carbinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
86.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
204-068-4
NACRES:
NA.22
vapor pressure
137 hPa ( 50 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
380 °C
효능
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-9.4 % (v/v)
pH
9-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
98-99 °C/1013 hPa
mp
-28 °C
전이 온도
flash point 11 °C
density
0.824 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(C)(C)C=C
InChI
1S/C5H10O/c1-4-5(2,3)6/h4,6H,1H2,2-3H3
InChI key
HNVRRHSXBLFLIG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.826
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11 °C - closed cup