주요 문서
8.40088
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl methacrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
동의어(들):
2-Ethylhexyl methacrylate, 2-Methyl-2-propenoic acid-2-ethylhexyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22O2
CAS Number:
Molecular Weight:
198.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
211-708-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.13 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
380 °C
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.6 % (v/v)
bp
218 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
전이 온도
flash point 92 °C
solubility
<0.1 g/L
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O(CC(CCCC)CC)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-5-7-8-11(6-2)9-14-12(13)10(3)4/h11H,3,5-9H2,1-2,4H3
InChI key
WDQMWEYDKDCEHT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.886
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
197.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
92 °C - closed cup