주요 문서
8.22290
Sigma-Aldrich
2-Naphthol
for synthesis
동의어(들):
2-Naphthol, 2-Hydroxy naphthaline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8O
CAS Number:
Molecular Weight:
144.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
205-182-7
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<0.1 hPa ( 30 °C)
Quality Level
분석
≥99% (GC)
양식
solid
autoignition temp.
430 °C
효능
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
294.8 °C/1013 hPa
mp
121.6 °C
전이 온도
flash point 153 °C
solubility
1 g/L
density
1.27 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
300 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1cc2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
InChI key
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 119 °C
Melting range (upper value): ≤ 122 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
307.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
153 °C - closed cup