주요 문서
8.22137
Sigma-Aldrich
4-Propyl-2-thiouracil
for synthesis
동의어(들):
4-Propyl-2-thiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10N2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
170.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
200-103-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
효능
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7.5 (20 °C, 5 g/L in H2O, slurry)
mp
216-220 °C
전이 온도
flash point 300 °C
solubility
1.1 g/L
벌크 밀도
159 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
S=[c]1[nH][c](cc([nH]1)CCC)=O
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
InChI key
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 216 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable