SML3223
CAY10566
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-(6-(4-(2-Chloro-5-fluorophenoxy)piperidin-1-yl)pyridazin-3-yl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole, Abbott compound 74, Abbott-28c, CAY 10566, CAY-10566, SCD1 inhibitor 28c
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H17ClFN5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
389.81
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
off-white to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1cc(c(cc1)Cl)OC2CCN(CC2)c3nnc(cc3)c4nnc([o]4)C
InChI
1S/C18H17ClFN5O2/c1-11-21-24-18(26-11)15-4-5-17(23-22-15)25-8-6-13(7-9-25)27-16-10-12(20)2-3-14(16)19/h2-5,10,13H,6-9H2,1H3
InChI key
WFOFPVXMPTVOTJ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
CAY10566 is a potent and selective stearoyl-CoA desaturase 1 (SCD1) inhibitor (IC50 = 26 nM/hSCD1 and 4.5 nM/mSCD1; IC50 >10 μM/75 receptors, transporters, ion channels). CAY10566 effectively blocks the conversion of saturated long-chain fatty acid-CoAs (LCFA-CoAs) to monounsaturated LCFA-CoAs in HepG2 cells (IC50 = 7.9 nM by C17:1/C17:0 ratio; IC50 = 6.8 nM by C16:1/C16:0 ratio) and exhibits good metabolic stability (by rat & mouse liver microsome assays) and oral availability (rat F = 59.2%; 5 mg/kg p.o.). CAY10566 is typically used in the range from 0.1-10 μM for cell treatment.
Orally available, potent and selective stearoyl-CoA desaturase 1 (SCD1) inhibitor.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.