주요 문서
8.22049
Sigma-Aldrich
Dodecenylsuccinic anhydride
(mixture of isomers) for synthesis
동의어(들):
Dodecenylsuccinic anhydride, 3-(2-Dodecylen-1-yl)-dihydro-2,5-furandione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H26O3
CAS Number:
Molecular Weight:
266.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
246-917-1
NACRES:
NA.22
vapor pressure
26 hPa ( 200 °C)
Quality Level
양식
liquid
효능
2550 mg/kg LD50, oral (Rat)
6200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2-4 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
200 °C/27 hPa
전이 온도
flash point 127 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)C(CC1=O)\C=C\CCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h11-12,14H,2-10,13H2,1H3/b12-11+
InChI key
WVRNUXJQQFPNMN-VAWYXSNFSA-N
분석 메모
Assay (morpholine method): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.005 - 1.008
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
352.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
178 °C - closed cup