주요 문서
S354066
Sigma-Aldrich
2-(1-OCTADECENYL)SUCCINIC ANHYD
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S354066-1EA
S354066-250MG4061827885160