주요 문서
8.22048
Sigma-Aldrich
1-Dodecene
for synthesis
동의어(들):
1-Dodecene, 1-Dodecylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)9CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
168.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
EC 인덱스 번호:
203-968-4
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.193 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥94.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
226 °C
효능
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.6-5.4 % (v/v)
동점도
0.68 cSt(100 °C)
bp
213-216 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
전이 온도
flash point 77 °C
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
C(CCCCC)CCCCC=C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
InChI key
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.758 - 0.759
Identity (IR): passes test
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
170.6 °F
Flash Point (°C)
77 °C
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2