추천 제품
vapor pressure
0.02 hPa ( 70 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
autoignition temp.
570 °C
효능
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
274 °C/1013 hPa
mp
179-181 °C
전이 온도
flash point 181 °C
solubility
0.3 g/L
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
700 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI key
LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 179 °C
Melting range (upper value): ≤ 182 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 179 °C
Melting range (upper value): ≤ 182 °C
Identity (IR): passes test
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
357.8 °F
Flash Point (°C)
181 °C