Key Documents
8.21399
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethylthiourea
for synthesis
동의어(들):
N,N′-Dimethylthiourea, 1,3-Dimethylthiourea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H8N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
104.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
EC 인덱스 번호:
208-588-2
Quality Level
형태
crystals
pH
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
155 °C/1 hPa
mp
60-64 °C
solubility
1000 g/L (experimental)
벌크 밀도
600 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C3H8N2S/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
InChI key
VLCDUOXHFNUCKK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable