주요 문서
8.21258
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-butadiene
(stabilised) for synthesis
동의어(들):
2-Methyl-1,3-butadiene, Isoprene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=CHC(CH3)=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
68.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
EC 인덱스 번호:
201-143-3
NACRES:
NA.22
vapor pressure
605 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
220 °C
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1-9.7 % (v/v)
bp
34 °C/1013 hPa
mp
-146 °C
전이 온도
flash point -54 °C
density
0.68 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
InChI key
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.681 - 0.683
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-65.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-54 °C - closed cup