Key Documents
8.21139
Sigma-Aldrich
Chlorotriethylsilane
for synthesis
동의어(들):
Chlorotriethylsilane, Triethylchlorosilane, Triethylsilyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)3SiCl
CAS Number:
Molecular Weight:
150.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
213-615-6
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
280 °C
bp
144-145 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 30 °C
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.897 - 0.900
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
86.0 °F
Flash Point (°C)
30 °C