주요 문서
8.21102
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
for synthesis
동의어(들):
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride, Wurster-reagent, N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylene-diamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4-1,4-[N(CH3)2]2 · 2 HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
237.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
211-274-8
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
mp
227-230 °C (decomposition)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[N+H](C)(C)c1ccc(cc1)[N+H](C)C
InChI
1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
InChI key
FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable