주요 문서
8.21036
Sigma-Aldrich
Piperine
for synthesis
동의어(들):
Piperine, 1-Piperoylpiperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H19NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
285.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
202-348-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
효능
514 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
127-130 °C
solubility
0.04 g/L
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N3(CCCCC3)C(=O)\C=C\C=C\c1cc2c(cc1)OCO2
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
InChI key
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable