Key Documents
8.20938
Sigma-Aldrich
2-Oxobutyric acid
for synthesis
동의어(들):
2-Oxobutyric acid, α-Ketobutyric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
102.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
209-986-9
분석
≥98.0% (acidimetric)
형태
crystals
pH
1.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
68 °C/20 hPa
mp
30-34 °C
전이 온도
flash point 81 °C
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
81 °C