주요 문서
8.20746
Sigma-Aldrich
Potassium methylate
for synthesis
동의어(들):
Potassium methylate, Potassium methoxide, Potassium methanolate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CH3KO
CAS Number:
Molecular Weight:
70.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
212-736-1
Quality Level
분석
≥97.0% (acidimetric)
양식
powder
autoignition temp.
30-50 °C
pH
12.8 (20 °C, 7 g/L in H2O)
벌크 밀도
750 kg/m3
InChI
1S/CH3O.K/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChI key
BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Free KOH: ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11 °C - closed cup