5.05987
Keap1-Nrf2 Interaction Probe, ML334
동의어(들):
Keap1-Nrf2 Interaction Probe, ML334, (1S,2R)-2-((S)-1-((1,3-dioxoisoindolin-2-yl)methyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carbonyl)cyclohexanecarboxylic acid, (SRS)-LH601, Nrf Activator VI
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
양식
powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
cream
solubility
DMSO: 100 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
N4(C(=O)c5c(cccc5)C4=O)C[C@H]1N(CCc3c1cccc3)C(=O)[C@H]2[C@H](CCCC2)C(=O)O
InChI
1S/C26H26N2O5/c29-23(20-11-5-6-12-21(20)26(32)33)27-14-13-16-7-1-2-8-17(16)22(27)15-28-24(30)18-9-3-4-10-19(18)25(28)31/h1-4,7-10,20-22H,5-6,11-15H2,(H,32,33)/t20-,21+,22-/m1/s1
InChI key
LNENLABLFGGAFF-BHIFYINESA-N
일반 설명
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
생화학적/생리학적 작용
Keap1–Nrf2
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable