주요 문서
8.20597
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
for synthesis
동의어(들):
Ethyl gallate, Gallic acid ethyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
3,4,5-(OH)3C6H2COOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
198.17
Beilstein:
2116014
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
212-608-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (acidimetric)
양식
powder
mp
150-152 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O5/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,10-12H,2H2,1H3
InChI key
VFPFQHQNJCMNBZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 152 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1