주요 문서
8.20557
Sigma-Aldrich
Isobutyl acetate
for synthesis
동의어(들):
Isobutyl acetate, Acetic acid isobutyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COOCH2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
116.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
203-745-1
NACRES:
NA.22
분석:
≥98% (GC)
bp:
116-118 °C/1013 hPa
vapor pressure:
17 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
17 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
510 °C
효능
13400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>17400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.4-10.5 % (v/v)
pH
5 (20 °C, 4 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
-99 °C
전이 온도
flash point 18 °C
solubility
7 g/L
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.872
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup