주요 문서
8.20534
Sigma-Aldrich
5,5-Diphenylhydantoin
for synthesis
동의어(들):
5,5-Diphenylhydantoin, Phenytoin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H12N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
252.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
200-328-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (acidimetric)
양식
powder
autoignition temp.
550 °C
효능
1635 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
292-295 °C
벌크 밀도
400‑450 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[N+H2]1C(C(=NC1=O)[O-])(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
InChI key
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 292 °C
Melting range (upper value): ≤ 295 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3