주요 문서
8.20390
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol diethyl ether
for synthesis
동의어(들):
Ethylene glycol diethyl ether, 1,2-Diethoxyethane, Diethyl glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14O2
CAS Number:
Molecular Weight:
118.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
EC 인덱스 번호:
211-076-1
vapor pressure
12.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥95% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
208 °C
효능
2350 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
120-122 °C/1013 hPa
mp
-74 °C
전이 온도
flash point 35 °C
solubility
34 g/L
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H14O2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.843
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.01 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
71.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
22 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1