추천 제품
vapor pressure
<0.0001 Pa ( 25 °C)
Quality Level
양식
powder
효능
7700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.8-4.0 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
320-330 °C (decomposition)
solubility
2 g/L
density
2.5 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
550 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[nH]1[c]([nH][c]([nH][c]1=O)=O)=O
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
InChI key
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable