주요 문서
8.20250
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylphenol
for synthesis
동의어(들):
4-tert-Butylphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O
CAS Number:
Molecular Weight:
150.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
202-679-0
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
solid
autoignition temp.
475 °C
효능
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
2288 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-5.3 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
239 °C/1013 hPa
mp
95-98 °C
전이 온도
flash point 125 °C
solubility
0.6 g/L
density
0.908 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
450 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
InChI key
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 101 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup