주요 문서
8.20236
Sigma-Aldrich
Sodium butyrate
for synthesis
동의어(들):
Sodium butyrate, Butyric acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7NaO2
CAS Number:
Molecular Weight:
110.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
205-857-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
mp
244 °C
density
1.324 g/cm3 at 30 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable